Principaux documents
AMBH324AB85F
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trihydroxytriphenylmethane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4',4''-methanetriyltriphenol
Inchi Code
1S/C19H16O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,19-22H
Clé InChI
WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/603-44-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements