Principaux documents
AMBH324AB7AE
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloropicolinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.59
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-6-chloro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c7-4-2-1-3(8)5(10-4)6(9)11/h1-2H,8H2,(H2,9,11)
Clé InChI
ZGGQDDSXBIALBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175358-01-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements