Principaux documents
AMBH324AB772
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-N-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-5-8(11)7-9/h4-7,12H,1-3H3
Clé InChI
PKTQHWKZGFKXGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/308283-47-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements