Principaux documents
AMBH3155FDFC
Ambeed, Inc.
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SBMSBQOMJGZBRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-04-7.html