Principaux documents
AMBH3155FD02
Ambeed, Inc.
(4-Bromophenyl)(pyridin-3-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-11-5-3-9(4-6-11)12(15)10-2-1-7-14-8-10/h1-8H
Clé InChI
IDGVUIHZWDVXOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14548-45-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14548-45-9.html