Principaux documents
AMBH3155FCFD
Ambeed, Inc.
1-(4-Ethoxyphenyl)thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C9H12N2OS/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)13/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,13)
Clé InChI
QGLYTNIXHPCRCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/880-29-5.html
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements