Key Documents
AMBH3155FCB2
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
OVSMURBVBQUOSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43114-43-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/43114-43-8.html