Principaux documents
AMBH3155FC7C
Ambeed, Inc.
6-Methylbenzoxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10531-80-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements