Principaux documents
AMBH3155FC14
Ambeed, Inc.
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO3S/c8-7(9)13-5-1-3-6(4-2-5)14(10,11)12/h1-4,7H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
BBBQHNZWCPUJNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874781-09-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements