Documents
AMBH3155FB80
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-chloro-1-iminoethyl)hydrazinecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.58
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2Z)-2-(1-amino-2-chloroethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2,7H,6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
LVABKAWTMNIXBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155742-64-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/155742-64-6.html