Principaux documents
AMBH3155FB4A
Ambeed, Inc.
3-(3-Fluorophenoxy)propionic Acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(3-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
TWGIQPNNPXKPLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133077-42-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :