Principaux documents
AMBH303C67F2
Ambeed, Inc.
N,N-Diethyl-4-ethynylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-diethyl-4-ethynylaniline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-4-11-7-9-12(10-8-11)13(5-2)6-3/h1,7-10H,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
CBCACOCJKPPSMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41876-70-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements