Principaux documents
AMBH303C662A
Ambeed, Inc.
5-Nitrophthalazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5-nitrophthalazine
Inchi Code
1S/C8H5N3O2/c12-11(13)8-3-1-2-6-4-9-10-5-7(6)8/h1-5H
Clé InChI
NWASGBYNFZVASN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html