Principaux documents
AMBH303C64D5
Ambeed, Inc.
5-Ethynylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethynyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-4-7(8)9-5-6/h1,3-5H,(H2,8,9)
Clé InChI
ZVGIVKMNLUTRPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82454-61-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :