Principaux documents
AMBH303C64BB
Ambeed, Inc.
5-Chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-6-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c1-3-5(7)8-2-4(9-3)6(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GWONLNJXMKSZGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188781-36-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements