Principaux documents
AMBH303C6464
Ambeed, Inc.
2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H16BFO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
VWBPPYBBVMPZOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936618-92-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/936618-92-7.html