Principaux documents
AMBH303C6378
Ambeed, Inc.
2-Ethoxypyrimidin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-ethoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-8-3-5(7)4-9-6/h3-4H,2,7H2,1H3
Clé InChI
KPNZINMQYGYLCI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73418-86-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements