Principaux documents
AMBH303C6322
Ambeed, Inc.
3-Isopropoxy-4-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-isopropoxy-4-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-7(2)12-10-6-9(11)5-4-8(10)3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
LMOPEQTYCXMYSL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1795507-99-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1795507-99-1.html