Principaux documents
AMBH303C62CE
Ambeed, Inc.
5-Fluoroquinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-10-5-11-8/h1-5H
Clé InChI
LUBKAFBSMFSKFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16499-43-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements