Principaux documents
AMBH303C62A5
Ambeed, Inc.
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-methyl-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-5-10(4,6-11)7(12)13/h5-6H2,1-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
FNWBDXQPGAIDQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887591-62-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements