Principaux documents
AMBH303C61E3
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylmethanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.09
Numéro MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylmethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N4.2ClH/c8-4-6-5-11-3-1-2-9-7(11)10-6;;/h1-3,5H,4,8H2;2*1H
Clé InChI
IRDVONLYTFXFAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187928-99-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements