Principaux documents
AMBH303C6163
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.95
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
Clé InChI
SUCNDCRRXDSYHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927801-13-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements