Principaux documents
AMBH303C60BF
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyanobutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-cyanobutanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FCISHUHNFYJJDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1619-58-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :