Principaux documents
AMBH303C5FEB
Ambeed, Inc.
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c15-14(16)11-3-5-12(6-4-11)17-10-9-13-7-1-2-8-13/h3-6H,1-2,7-10H2
Clé InChI
RZIYRKYHMDDHCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265654-77-1.html