Principaux documents
AMBH303C5F83
Ambeed, Inc.
5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.51
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H
Clé InChI
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65001-21-0.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :