Principaux documents
AMBH303C5E09
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
NNFDHJQLIFECSR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42990-24-9.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :