Principaux documents
AMBH303C5DDF
Ambeed, Inc.
4μ8C
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
Clé InChI
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14003-96-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements