Principaux documents
AMBH303C5B49
Ambeed, Inc.
Indobufen
5 G
5,75 $ US
25 G
9,20 $ US
100 G
11,50 $ US
500 G
25,30 $ US
1 KG
46,00 $ US
Réf. du fournisseur: A145351-5G
5,75 $ US
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
5,75 $ US
25 G
9,20 $ US
100 G
11,50 $ US
500 G
25,30 $ US
1 KG
46,00 $ US
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A145351-5G
5,75 $ US
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)phenyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C18H17NO3/c1-2-15(18(21)22)12-7-9-14(10-8-12)19-11-13-5-3-4-6-16(13)17(19)20/h3-10,15H,2,11H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
AYDXAULLCROVIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63610-08-2.html
Synonym
2-(4-(1-Oxoisoindolin-2-yl)phenyl)butanoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/63610-08-2.html