Principaux documents
AMBH303C5B37
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-5H,6-8H2,1H3
Clé InChI
KYXSVGVQGFPNRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1612-65-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :