Principaux documents
AMBH303C5A87
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-13-9(12)6-3-2-4-8(11)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
BZXFVKQUKUJTIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188187-03-3.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements