Documents
AMBH303C58D7
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51012-65-8.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51012-65-8.html