Principaux documents
AMBH303C587E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-N,2-dimethylpyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.6
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-N,2-dimethyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-4-9-5(7)3-6(8-2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
TVPZEVZEMNVSAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5621-01-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5621-01-2.html