Principaux documents
AMBH303C5717
Ambeed, Inc.
N-Tosylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-benzoyl-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H13NO3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)19(17,18)15-14(16)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
SGJFNRQZMRIAJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6971-74-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements