Principaux documents
AMBH303C56CB
Ambeed, Inc.
4-Bromo-8-(trifluoromethoxy)quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-8-(trifluoromethoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3NO/c11-7-4-5-15-9-6(7)2-1-3-8(9)16-10(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
STBZTALIYXDJFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1189105-60-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements