Documents
AMBH303C536F
Ambeed, Inc.
4-(Isopropylamino)butanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(isopropylamino)-1-butanol
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-7(2)8-5-3-4-6-9/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
IPLWOCGPIGUXOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42042-71-7.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/42042-71-7.html