Principaux documents
AMBH303C52DE
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloropyridine1-oxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.99
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dichloropyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-8(9)5(4)7/h1-3H
Clé InChI
MPKISXFIMCWMLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53976-65-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements