Principaux documents
AMBH303C51F4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxazolecarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.1
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c1-8-5(7)4-2-6-3-9-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
JGJDORZNOSWWDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121432-12-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements