Principaux documents
AMBH303C4FD3
Ambeed, Inc.
6-Hydrazinyl-1H-indazole tetrahydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-hydrazineyl-1H-indazole tetrahydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N4.4ClH/c8-10-6-2-1-5-4-9-11-7(5)3-6;;;;/h1-4,10H,8H2,(H,9,11);4*1H
Clé InChI
IMYGIEFNANQWSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266362-60-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements