Principaux documents
AMBH303C4EC2
Ambeed, Inc.
2-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4,6-dichloropyrimidin-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-6(10-4)1-2-9/h3H,1H2
Clé InChI
VUULABSLYIJIKR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63155-43-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements