Principaux documents
AMBH303C4D1F
Ambeed, Inc.
4-(Pyrazin-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c14-8-9-1-3-10(4-2-9)11-7-12-5-6-13-11/h1-8H
Clé InChI
QEJFDPPZUXABRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127406-08-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements