Principaux documents
AMBH303C4ABA
Ambeed, Inc.
6-Methylpyrazine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-methyl-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-5-3-8-4-6(2-7)9-5/h3-4H,1H3
Clé InChI
HKXUBMYIEQIRNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136309-04-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements