Principaux documents
AMBH303C4992
Ambeed, Inc.
Azetidin-3-yl acetate 2,2,2-trifluoroacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
azetidin-3-yl acetate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H9NO2.C2HF3O2/c1-4(7)8-5-2-6-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,2-3H2,1H3;(H,6,7)
Clé InChI
FFOJAXJYBZLGAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow-brown powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1356114-40-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1356114-40-3.html