Principaux documents
AMBH303C496D
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.67
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4/c1-3-17-11(16)8-4-7(12)5-9(10(8)15)13-6(2)14/h4-5,15H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
HPOZRPLLDCOQPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139329-90-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements