Principaux documents
AMBH303C4958
Ambeed, Inc.
3-Bromo-8-chloroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.5
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-8-chloroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H
Clé InChI
OIUOLLAXXIGJHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205111-94-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/205111-94-0.html