Principaux documents
AMBH303C4908
Ambeed, Inc.
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.59
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7ClO4S.Na/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
TZLNJNUWVOGZJU-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html