Principaux documents
AMBH303C48A7
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-6-9-7(3-1)4-5-8-9/h4-5H,1-3,6H2
Clé InChI
IDHRHHLXBFGLSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19078-57-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements