Principaux documents
AMBH303C4650
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromothiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.93
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-dibromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4HBr2NO2S/c5-2-1(3(8)9)7-4(6)10-2/h(H,8,9)
Clé InChI
BJOOXANOAMTJPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943735-44-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements