Principaux documents
AMBH303C45B9
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4ClN3/c1-9-5(6)4(2-7)3-8-9/h3H,1H3
Clé InChI
ALYKYQFBPPPPMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111493-52-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements