Principaux documents
AMBH303C453F
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-6-7-2-1-3-8-9(7)12-5-4-11-8/h1-3,10H,4-6H2
Clé InChI
WATIARBIFSKYKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/274910-19-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements