Principaux documents
AMBH303C4404
Ambeed, Inc.
6-(4-Fluorophenyl)picolinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-(4-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(14-10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
Clé InChI
WEEVXEKXCIBZMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863704-60-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements